Läs mer
2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 16426-64-5 |
| Molekylformel | C7 H4 Br N O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.02 |
| Formel vikt | 244.9324 |