Läs mer
2-Bromo-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-nitrophenol |
| CAS | 5847-59-6 |
| Molekylformel | C6H4BrNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | NSC 212120 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.01 |
| Formel vikt | 216.9375 |