Läs mer
2-Brom-4-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 11492647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492647 25 g 25g
11402657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14865.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 7745-93-9 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7745-93-9
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD00007195
InChI-nyckel XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
PubChem CID 82189
IUPAC-namn 2-brom-l-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-nitrotoluene
Smältpunkt 74 °C till 78 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1941232
Formel vikt 216.04
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4-nitrotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-4-nitrotoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.