Läs mer
2-Brom-4-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30336541
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30336541 2.5 g
1 options
Produktkod. 30336541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6980832.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-nitrotoluene
CAS 7745-93-9
Molekylformel C7H6BrNO2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-bromo-1-metyl-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 216.03
Formel vikt 214.9582