Läs mer
2-brom-4'-fenylacetofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465717 5 g 5g
11475717 25 g 25g
11485717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24298.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 135-73-9 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-73-9
Molekylformel C14H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 275.145
MDL-nummer MFCD00000202
InChI-nyckel KGHGZRVXCKCJGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4'-phenylacetophenone, 4-phenylphenacyl bromide, p-bromoacetylbiphenyl, p-phenylphenacyl bromide, bromomethyl p-biphenylyl ketone, ethanone, 1-1,1'-biphenyl-4-yl-2-bromo, 2-bromo-1-4-phenylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl, alpha-bromo-p-phenylacetophenone, omega-bromo-4-phenylacetophenone
PubChem CID 67282
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-fenylfenyl)etanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-phenylacetophenone
Smältpunkt 123°C to 127°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 513838
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 275.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.