Läs mer
2-Bromo-4'-(trifluorometoxi)acetofenon, 97 %
Produktkod. 15421159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421159 5 g 5g
15428706 250 mg 250mg
15411159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64105.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 103962-10-3 | C9H6BrF3O2 | 283,044 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103962-10-3
Molekylformel C9H6BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 283.044
MDL-nummer MFCD00052333
InChI-nyckel AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(trifluormetoxi)fenyl]etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Smältpunkt 48 °C till 55 °C
Färg Gult
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 7479010
Formel vikt 283.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.