Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline, Mikromol™
Beskrivning
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 175278-17-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H5 Br F3 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)-, 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzenamine, 2-Bromo-4-(trifluoromethyloxy)aniline, 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Visa mer |