Läs mer
2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10068851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10068851 1 g Glass bottle 1g
10500532 5 g Glass bottle 5g
10229373 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10068851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350170010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175278-17-8
Molekylformel C7H5BrF3NO
Molekylvikt (g/mol) 256.02
MDL-nummer MFCD00203478
InChI-nyckel ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethoxy aniline, 2-bromo-4-tirfluoromethoxyaniline, 2-bromo-4-trifluoromethoxy-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethoxy, 2-bromo-4-trifluoromethoxy phenylamine, acmc-1c8k7, ksc495e4t, 2-bromo-4 trifluoromethoxy aniline
PubChem CID 688296
IUPAC-namn 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Orange-Yellow to Yellow
Densitet 1.6930g/mL, 1.693
Kokpunkt 60°C to 64°C (0.3 mmHg)
Flampunkt 109°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5030 to 1.505
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.