Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Produktkod. 11408447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11408447 5 g 5g
11498437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18528.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 57946-63-1 | C7H5BrF3N | 240.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57946-63-1
Molekylformel C7H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 240.02
MDL-nummer MFCD00042150
InChI-nyckel QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 3-bromo-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-3-bromo benzotrifluoride, buttpark 83\07-26, timtec-bb sbb000789, buttpark 44\03-51, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 93899
IUPAC-namn 2-bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
LEDER NC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 26°C to 33°C
Densitet 1.7
Kokpunkt 109°C to 110°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 8139978
Formel vikt 240.03
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.