Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31111533
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31111533 10 g
31110466 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31111533 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1032810g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 57946-63-1
Molekylformel C7H5BrF3N
MDL-nummer MFCD00042150
Kvantitet 10 g
LEDER NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1Br
Molekylvikt (g/mol) 240.02
Procent renhet 98%