Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386989
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11386989
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26838.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-10-8
Molekylformel C8H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 255.034
MDL-nummer MFCD03789249
InChI-nyckel OWUAHASLKZBQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-bromo-4-trifluoromethyl anisole, 2-methoxy-5-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene, 2-bromanyl-1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-methoxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 2757033
IUPAC-namn 2-bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
Formel vikt 255.04
Procent renhet 97%