Läs mer
2-Brom-4-(trifluormetyl)fenylacetonitril, 98 %
Produktkod. 15460428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460428 5 g 5g
15450428 1 g 1g
15440656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53518.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 474024-36-7 | C9H5BrF3N | 264,05 g/mol
2-Bromo-4-(trifluormetyl)fenylacetonitril används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-4-(trifluormetyl)fenylacetonitril används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 474024-36-7
Molekylformel C9H5BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 264.05
MDL-nummer MFCD03094308
InChI-nyckel RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778436
IUPAC-namn 2-[2-brom-4-(trifluormetyl)fenyl]acetonitril
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(CC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densitet 1.626
Kokpunkt 265 °C till 266 °C
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, pubchem4248, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,2-bromo-4-trifluoromethyl, benzeneacetonitrile, 2-bromo-4-trifluoromethyl
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 264.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.