Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Produktkod. 11319959
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319959 5 g 5g
11399949 250 mg 250mg
11309959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25748.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175205-81-9 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175205-81-9
Molekylformel C6H3BrF3N
Molekylvikt (g/mol) 225.996
MDL-nummer MFCD00153085
InChI-nyckel WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-bromo-4-trifluormethyl pyridine, pubchem8064, acmc-209e9d, abbypharma ap-11-5529
PubChem CID 2781543
IUPAC-namn 2-brom-4-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.83
Kokpunkt 84°C to 85°C (14 mmHg)
Flampunkt 73°C (164°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 5 g
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.