Läs mer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Produktkod. 11996471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11996471 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11996471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445815000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 175205-81-9 | C6H3BrF3N | 226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 175205-81-9
Smältpunkt -21°C to 20°C
Densitet 1.8270g/mL, 1.827
Kokpunkt 161°C to 162°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C6H3BrF3N
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-bromo-4-trifluormethyl pyridine, pubchem8064, acmc-209e9d, abbypharma ap-11-5529
InChI-nyckel WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)Br
IUPAC-namn 2-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 226
PubChem CID 2781543
Formel vikt 226
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.