Läs mer
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one |
| CAS | 10513-26-5 |
| Molekylformel | C9H10NOSBr |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNOS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)CC(=O)c2sc(Br)nc2C1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5,5-dimethyl-4,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.15 |
| Formel vikt | 258.9666 |