Läs mer
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one, TRC
Produktkod. 30347803
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347803 100 mg
1 options
Produktkod. 30347803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB997890100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one
CAS 10513-26-5
Molekylformel C9H10NOSBr
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10BrNOS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3
LEDER CC1(C)CC(=O)c2sc(Br)nc2C1
IUPAC-namn 2-bromo-5,5-dimethyl-4,6-dihydro-1,3-benzothiazol-7-one
Molekylvikt (g/mol) 260.15
Formel vikt 258.9666