Läs mer
2-Brom-5-(brommetyl)pyridin, TRC
Produktkod. 30012690
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012690 500 mg
30005548 250 mg
30007183 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680748500MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101990-45-8
Molekylformel C6 H5 Br2 N
Molekylvikt (g/mol) 250.919
Synonym 6-Bromo-3-pyridylmethyl Bromide
IUPAC-namn 2-bromo-5-(brommetyl)pyridin
LEDER BrCc1ccc(Br)nc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Formel vikt 248.879