Läs mer
2-Brom-5-klor-1,3-dimetylbensen, TRC
Produktkod. 30332941
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30332941 2.5 g
1 options
Produktkod. 30332941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6839682.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
CAS 103724-99-8
Molekylformel C8H8BrCl
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3
LEDER CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl
IUPAC-namn 2-bromo-5-klor-1,3-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 219.51
Formel vikt 217.9498