Läs mer
2-brom-5-klor-3-metylbenso[b]tiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069381
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10069381 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10304442 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10069381 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08172DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175203-60-8
Molekylformel C9H6BrClS
Molekylvikt (g/mol) 261.561
MDL-nummer MFCD00126363
InChI-nyckel RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
IUPAC-namn 2-brom-5-klor-3-metyl-l-bensotiofen
LEDER CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 261.57
Procent renhet 97%