Läs mer
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15451489
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451489 5 g 5g
15461489 25 g 25g
15471489 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64330.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174265-12-4 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174265-12-4
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.462
MDL-nummer MFCD00462870
InChI-nyckel IIISHLMCTDMUHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-chloro, pubchem19849, acmc-1bwmm, ksc174i5n, 2-bromo-5-chlorobenzaldehycle, iiishlmctdmuhh-uhfffaoysa
PubChem CID 15391279
IUPAC-namn 2-brom-5-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 64°C to 68°C (literature)
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 10423891
Formel vikt 219.46
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.