Läs mer
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11489332
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489332 25 g 25g
11469332 1 g 1g
11479332 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489332 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10103.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21739-93-5 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21739-93-5
Molekylformel C7H4BrClO2
Molekylvikt (g/mol) 235.46
MDL-nummer MFCD00013982
InChI-nyckel RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
PubChem CID 89027
IUPAC-namn 2-brom-5-klorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Smältpunkt 152°C to 156°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2442261
Formel vikt 235.46
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.