Läs mer
2-Bromo-5-kloropyridin, 98 %
Produktkod. 15481529
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481529 100 g 100g
15471529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64367.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192,44 g/mol
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används också vid syntes av nya halopyridinylboronsyror och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används också vid syntes av nya halopyridinylboronsyror och estrar.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40473-01-6
Molekylformel C5H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 192.44
MDL-nummer MFCD00234006
InChI-nyckel BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
PubChem CID 817098
IUPAC-namn 2-brom-5-klorpyridin
LEDER C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-chloropyridine
Smältpunkt 65 °C till 69 °C (litteratur)
Kokpunkt 128 °C (16 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 109098
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 192.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.