Läs mer
2-Bromo-5-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10490504 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10490504 5 g 5g
10400514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10490504 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 1003-99-2
Molekylformel C6H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 190.01
MDL-nummer MFCD00070750
InChI-nyckel FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
PubChem CID 2773317
IUPAC-namn 2-bromo-5-fluoroaniline
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluoroaniline
Smältpunkt 43°C to 47°C
Kokpunkt 109°C to 110°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel BrC6H3(F)NH2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 190.01
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-5-fluoroaniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.