Läs mer
2-Bromo-5-fluoroanisole, 97%
Produktkod. 11491200
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491200 25 g 25g
11446440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26325.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 450-88-4
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD04973752
InChI-nyckel KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 7018043
IUPAC-namn 1-brom-4-fluoro-2-metoxibensen
LEDER COC1=CC(F)=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluoroanisole
Densitet 1.599
Kokpunkt 143°C to 145°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 25 g
Formel vikt 205.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.