Läs mer
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10143244 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143244 5 g Glass bottle 5g
10133244 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143244 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 94569-84-3 | Molecular Formula: C7H4BrFO | Molecular Weight: 203.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94569-84-3
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD00142872
InChI-nyckel CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC-namn 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 51°C to 56°C
Flampunkt 87°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H3(Br)CHO
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.01
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.