Läs mer
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11456057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456057 5 g 5g
11466057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25071.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94569-84-3 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
2-brom-5-fluorbensaldehyd används som en prekursor för syntes av 5-fluor-3-substituerade bensoxaboroler, som används inom materialvetenskap som molekylära receptorer, byggstenar i kristallteknik, som steroidkonjugat för molekylär prägling, färgämnen och biosensorer av karboxylsyra av alfahydroxisyra. Det används också vid syntes av 5-arylindazolo[3,2-b]kinazolin-7(5H)-on genom att reagera med 2-amino-N'-arylbensohydrazid i närvaro av koppar(I)bromid genom reaktionen av Ullmann-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromo-5-fluorobensaldehyd används som en prekursor för syntesen av 5-fluoro-3-substituerade bensoxaboroler, som används inom materialvetenskap som molekylära receptorer, byggstenar i kristallteknik, som steroidkonjugat för molekylär prägling, färgämnen och biohydroxisensorer av alfahydroxisyrasensorer av alfa-hydroxisensorer. Det används också vid syntes av 5-arylindazolo[3,2-b]kinazolin-7(5H)-on genom att reagera med 2-amino-N′ -arylbensohydrazid i närvaro av koppar(I)bromid genom reaktionen av Ullmann-typ.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94569-84-3
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD00142872
InChI-nyckel CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC-namn 2-brom-5-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 51°C to 56°C
Flampunkt 87°C (190°F)
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 203.01
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.