Läs mer
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595096 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15595096 25 g 25g
15575096 1 g 1g
15585096 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15595096 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442650250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 394-28-5
Molekylformel C7H3BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 218.00
MDL-nummer MFCD00142874
InChI-nyckel OQBMJMJZMDBQSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 2-bromo-5-fluoro, 5-fluoro-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-fluoro-benzoic acid, 2-bromo-5-fluorobenzoicacid, 2-bromo-5-fluorbenzoic acid, buttpark 19\01-66, pubchem1315, acmc-1ahhq, ksc226g3p, rarechem al bo 0747
PubChem CID 2778181
IUPAC-namn 2-bromo-5-fluorobenzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 156.0°C to 158.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.01
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.