Läs mer
2-brom-5-fluorbensonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11481567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481567 25 g 25g
11471567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24989.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57381-39-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobensonitril används vid syntes av pyrimidinfunktionella föreningar som fungerar som αGABAA 2/α 3 bindningsställeagonister som används vid behandling av ångeststörningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-5-fluorobensonitril används vid syntes av pyrimidinfunktionella föreningar som fungerar som αGABAA 2/α 3 bindningsställeagonister som används vid behandling av ångeststörningar.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57381-39-2
Molekylformel C7H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 200.01
MDL-nummer MFCD00142875
InChI-nyckel MDHNVHCZDCSTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-bromo-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-bromo-5-fluoro, 2-cyano-4-fluorobromobenzene, pubchem3218, bromofluorobenzonitrile2, acmc-1awgr, brc6h3 f cn, ksc496i7h, 2-bromo-5-fluorobenzonitrile
PubChem CID 93654
IUPAC-namn 2-brom-5-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC=C(Br)C(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 88°C to 92°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 8678330
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 200.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.