Läs mer
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456906
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11456906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24005.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40161-55-5
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 243.00
MDL-nummer MFCD00040937
InChI-nyckel AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl-4-fluorobenzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-fluoro benzotrifluoride, pubchem1637, pubchem1643
PubChem CID 520983
IUPAC-namn 1-bromo-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.72
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 1 g
Beilstein 2643544
Formel vikt 243
Procent renhet 97%