Läs mer
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11476906
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476906 25 g 25g
11456906 1 g 1g
11466906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24005.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40161-55-5
Molekylformel C7H3BrF4
Molekylvikt (g/mol) 243.00
MDL-nummer MFCD00040937
InChI-nyckel AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl-4-fluorobenzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-fluoro benzotrifluoride, pubchem1637, pubchem1643
PubChem CID 520983
IUPAC-namn 1-bromo-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.72
Kokpunkt 136°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 25 g
Beilstein 2643544
Formel vikt 243
Procent renhet 97%