Learn More
2-brom-5-fluorbensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
15498148 5 g 5g
15488148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15498148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61596.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
2-Bromo-5-fluorobensylalkohol används som mellanprodukter i farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Bromo-5-fluorobensylalkohol används som mellanprodukter i farmaceutisk och
organisk syntes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara på en sval, mörk och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202865-66-5
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.03
MDL-nummer MFCD00142876
InChI-nyckel HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 2-bromo-5-fluorophenyl methanol, 2-bromo-5-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorophenyl methan-1-ol, buttpark 87\01-69, 2-bromo-5-fluorbenzyl alcohol, pubchem1963, acmc-1cs63, bromo-5-fluorobenzyl alcohol
PubChem CID 2773349
IUPAC-namn (2-brom-5-fluorfenyl)metanol
LEDER OCC1=C(Br)C=CC(F)=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Smältpunkt 91°C to 94°C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 205.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.