Läs mer
2-brom-5-fluorbensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397486
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397486 5 g 5g
11387486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09553.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112399-50-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
Det är en viktig farmaceutisk mellanprodukt. Alkylering avβ -aminoester la med 2-brom-5-fluorbensylbromid ger bensazepiner som ett vitt fast material efter silikagelkromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig farmaceutisk intermediär. Alkylering avβ -aminoester la med 2-brom-5-fluorbensylbromid ger bensazepiner som ett vitt fast material efter silikagelkromatografi.
Löslighet Svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Säkerställ ventilation. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112399-50-5
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.923
MDL-nummer MFCD00042187
InChI-nyckel CZLWYKAZAVYQIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-bromobenzyl bromide, 2-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluoro, alpha,2-dibromo-5-fluorotoluene, pubchem1953, acmc-1bt22, ksc493i2h, 2-bromo-5-fluoro benzyl bromide
PubChem CID 517972
IUPAC-namn 1-brom-2-(brommetyl)-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Smältpunkt 33°C to 36°C
Kokpunkt 89°C to 90°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.59
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4177658
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 267.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.