Läs mer
2-Bromo-5-fluorophenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10078089 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10078089 1 g Glass bottle 1g
10421183 5 g Glass bottle 5g
10199879 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10078089 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329490010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 147460-41-1
MDL-nummer MFCD00040939
InChI-nyckel HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC-namn 2-bromo-5-fluorophenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorophenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 42.0°C to 44.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.7170g/mL, 1.717
Kokpunkt 89.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4BrFO
Linjär formel BrC6H3(F)OH
Brytningsindex 1.5520 to 1.5540
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 191
Formel vikt 191
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-fluorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.