Läs mer
2-Bromo-5-fluorophenol, 97%
Produktkod. 11427347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427347 25 g 25g
11417347 5 g 5g
11437347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15064.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147460-41-1
Molekylformel C6H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 190.999
MDL-nummer MFCD00040939
InChI-nyckel HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC-namn 2-brom-5-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorophenol
Densitet 1.717
Kokpunkt 184°C to 186°C
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 25 g
Beilstein 7915214
Formel vikt 191
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.