Läs mer
2-Bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408608
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408608 5 g 5g
15498598 1 g 1g
15418608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62005.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 739336-26-6
Molekylformel C8H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 233.036
MDL-nummer MFCD03094440
InChI-nyckel BPNWLZNAKZSBHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorophenylacetic acid, 2-2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenyl acetic acid, 2-bromo-5-fluorophenylaceticacid, 2-bromo-5-fulorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenyl-acetic acid, pubchem16327, 2-2-bromo-5-fluoro-phenyl acetic acid, acmc-209osx
PubChem CID 2773927
IUPAC-namn 2-(2-brom-5-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorophenyl acetic acid
Smältpunkt 113°C to 114°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 233.03
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.