Läs mer
2-brom-5-fluorfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10205402
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10205402 1 g 1g
10312315 5 g 5g
10260983 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10205402 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01713DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175205-35-3
Molekylformel C7H3BrFNS
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00673194
InChI-nyckel SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoro-l-isotiocyanatobensen
LEDER FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.08
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk