Läs mer
2-brom-5-fluorfenylisotiocyanat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10312315
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10312315 5 g 5g
10205402 1 g 1g
10260983 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10312315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01713DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-35-3
Molekylformel C7H3BrFNS
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00673194
InChI-nyckel SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
IUPAC-namn 2-brom-4-fluoro-l-isotiocyanatobensen
LEDER FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.08
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk