Läs mer
2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic Acid |
| CAS | 1072951-43-9 |
| Molekylformel | C5H4BBrFNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | B-(2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinyl)boronic Acid, (2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BBrFNO2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2,10-11H |
| LEDER | FC1=CN=C(Br)C=C1B(O)O |
| IUPAC-namn | (2-bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.8 |
| Formel vikt | 218.95 |