Läs mer
2-brom-5-fluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488993
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488993 100 g 100g
11478993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11112.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
2-Bromo-5-fluorotoluene används för att producera andra kemikalier. Det kan producera 2-Bromo-5-fluoro-bensoesyra. Reaktionen sker med reagens KMnO4, lösningsmedel H2O och andra tillstånd för uppvärmning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-5-fluorotoluene används för att producera andra kemikalier. Det kan producera 2-Bromo-5-fluoro-bensoesyra. Reaktionen sker med reagens KMnO4, lösningsmedel H2O och andra tillstånd för uppvärmning.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-63-1
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD00017921
InChI-nyckel RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
IUPAC-namn 1-brom-4-fluoro-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorotoluene
Densitet 1.495
Kokpunkt 169°C to 170°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 100 g
Beilstein 1859121
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 189.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.