Läs mer
2-Bromo-5-fluorotoluene, 98+%
Produktkod. 15493027
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493027 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15493027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11112.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
2-Bromo-5-fluorotoluene används för att producera andra kemikalier. Det kan producera 2-Bromo-5-fluoro-bensoesyra. Reaktionen sker med reagens KMnO4, lösningsmedel H2O och andra tillstånd för uppvärmning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromo-5-fluorotoluene används för att producera andra kemikalier. Det kan producera 2-Bromo-5-fluoro-bensoesyra. Reaktionen sker med reagens KMnO4, lösningsmedel H2O och andra tillstånd för uppvärmning.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-fluorotoluene
CAS 452-63-1
Densitet 1.495
Kokpunkt 169°C to 170°C
Flampunkt 70°C
Molekylformel C7H6BrF
Brytningsindex 1.526
MDL-nummer MFCD00017921
Kvantitet 5 g
Beilstein 1859121
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene
Löslighetsinformation Difficult to mix.
InChI-nyckel RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(F)=CC=C1Br
IUPAC-namn 1-brom-4-fluoro-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 189.03
PubChem CID 96743
Formel vikt 189.03
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-5-fluorotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorotoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.