Läs mer
2-Bromo-5-hydroxybensaldehyd, 95 %
Produktkod. 15492279
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492279 100 g 100g
15472279 5 g 5g
15482279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64884.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 2973-80-0 | C7H5BrO2 | 201,02 g/mol
2-Bromo-5-hydroxibensaldehyd är en användbar reaktant som används vid syntes av PDE4-hämmare, BCL-XL och avbryter celltillväxthämmare. Även en reaktant som används vid framställning av många farmaceutiska medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromo-5-hydroxibensaldehyd är en användbar reaktant som används vid syntes av PDE4-hämmare, BCL-XL och celltillväxthämmare. Även en reaktant som används vid framställning av många farmaceutiska medel.
Löslighet
Löslig i kloroform, diklormetan och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2973-80-0
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.02
MDL-nummer MFCD03033065
InChI-nyckel SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 387179
IUPAC-namn 2-brom-5-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 130 °C till 135 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2079921
Synonym 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, dikloretan och etylacetat.
Formel vikt 201.02
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.