Läs mer
2-Brom-5-hydroxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30343065
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30343065 1 g
1 options
Produktkod. 30343065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6846901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-80-0
Molekylformel C7 H5 Br O2
Kvantitet 1 g
Synonym 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
LEDER Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
IUPAC-namn 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473