missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid, TRC

Produktkod. 30340109
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30340109 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30340109 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6194052.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
CAS 58380-11-3
Molekylformel C7H5BrO3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)Br
IUPAC-namn 2-bromo-5-hydroxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 217.02
Formel vikt 215.9422
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.