Läs mer
2-Bromo-5-hydroxypyridine, 95%
Produktkod. 11312229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312229 1 g 1g
11322229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27228.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55717-45-8 | C5H6BNO | 106.92 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och i kopplingsreaktioner med haloaromatiska aminer och alkoholer för en praktisk syntesväg till 2-substituerade aminofenyl- och hydroxifenylpyridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och i kopplingsreaktioner
med halogenaromatiska aminer och alkoholer för en praktisk syntesväg till 2-substituerade aminofenyl- och hydroxifenylpyridiner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55717-45-8
Molekylformel C5H6BNO
Molekylvikt (g/mol) 106.92
MDL-nummer MFCD04114184
InChI-nyckel ADHMWMAEKRZWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-hydroxypyridine, 6-bromo-3-pyridinol, 6-bromo-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-bromo, 5-hydroxy-2-bromopyridine, pubchem5967, zlchem 1240, 2-bromopyridine-5-ol, acmc-209lor, 3-hydroxy-6-bromopyridine
PubChem CID 2762865
IUPAC-namn 6-brompyridin-3-ol
LEDER BC1=CC=C(O)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-hydroxypyridine
Smältpunkt 133°C to 136°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.