Läs mer
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-iodobenzaldehyde |
| CAS | 1032231-24-5 |
| Molekylformel | C7H4BrIO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-4H |
| LEDER | Brc1ccc(I)cc1C=O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-iodobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.91 |
| Formel vikt | 309.849 |