Läs mer
2-Bromo-5-iodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324126 5 g 5g
11314126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19247.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25252-00-0
Molekylformel C7H4BrIO2
Molekylvikt (g/mol) 326.915
MDL-nummer MFCD00079716
InChI-nyckel QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodobenzoicacid, 2-bromo-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-iodo, pubchem3787, acmc-209gii, intermediates-zcf02680, ksc497i9t, zerenex e/9071914, 2-bromo-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2735572
IUPAC-namn 2-brom-5-jodbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Smältpunkt 174°C to 176°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 326.92
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.