Läs mer
2-Bromo-5-iodobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-iodobenzoic Acid |
| CAS | 25252-00-0 |
| Molekylformel | C7H4BrIO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(I)ccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-iodobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.91 |
| Formel vikt | 325.8439 |