Läs mer
2-Bromo-5-iodopyridine, 97%
Produktkod. 11966351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11966351 25 g 25g
11956351 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436850250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73290-22-9 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73290-22-9
Molekylformel C5H3BrIN
Molekylvikt (g/mol) 283.89
MDL-nummer MFCD03095201
InChI-nyckel LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
PubChem CID 4738271
IUPAC-namn 2-brom-5-jodpyridin
LEDER BrC1=CC=C(I)C=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-iodopyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123°C to 123.6°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 283.89
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-5-iodopyridine, 97%
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.