missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 7507-86-0 |
| Molekylformel | C8H7O2Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-3-methoxybenzaldehyde, NSC 401439 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(Br)c(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vikt | 213.9629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?