Läs mer
2-Brom-5-metoxybensoesyra, 98+%
Produktkod. 11474963
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474963 10 g 10g
11484963 50 g 50g
11494963 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474963 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12261.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231,045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22921-68-2
Molekylformel C8H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 231.045
MDL-nummer MFCD00020214
InChI-nyckel ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
IUPAC-namn 2-brom-5-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 156°C to 160°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 639763
Formel vikt 231.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.